Learn More
Ácido cloroacético, TRC
Código de producto. 30133774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133774 10 g 10 g
30041001 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36336510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-11-8
Fórmula molecular C2 H3 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 94.5
Sinónimo Acetic acid, chloro- (8CI,9CI), 2-Chloroacetic acid, Chloracetic acid, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, MCA, MCAA, MKhUK, Monochloroacetic acid, Monochloroethanoic acid, NSC 142, NSC 42970, α-Chloroacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-cloroacético
SMILES OC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.9822
Porcentaje de pureza >95%