Learn More
Sal sódica del ácido cloroacético, 98%
Código de producto. 10085680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10085680 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10110862 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10473925 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10085680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50€
    45.10€ / 500 g
    Ahorro 1.40€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116,48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3926-62-3
Fórmula molecular C2H2ClNaO2
Peso molecular (g/mol) 116.48
Número MDL MFCD00002684
Clave InChI FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
Nombre IUPAC sodio; 2-cloroacetato
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid sodium salt
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 199.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2ClCOONa
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 2112
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 440g/L (20°C).. Other solubilities: slightly soluble in methanol., insoluble in acetone, benzene, ether, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RU– Solo para uso en investigación