Learn More
Ácido cloroacético-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroacetic Acid-d3 |
| CAS | 1796-85-6 |
| Fórmula molecular | C2 D3 Cl O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic-d2 acid-d, chloro- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Trideuteriochloroacetic acid, Chloroacetic-d2 acid-d, Chloroacetic acid-D3, Chloroacetic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])Cl |
| Nombre IUPAC | deuterio 2-cloro-2,2-dideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 97.5155 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.001 g/mol |
| Mostrar más |