Learn More
Chloroacetic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 10233660 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500g, tarro de cristal
Código de producto.
10233660 500g, tarro de cristal
1 options
Código de producto. 10233660 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 79-11-8
Punto de fusión 62°C
Color Blanco
pH lt; 1
Punto de ebullición 190°C
Envase Glass Jar
Fórmula molecular C2H3ClO2
Número MDL 2683
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5g/mol
Forma física Flaky Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.