Learn More
Ácido cloroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400383 250 g 250 g
11490373 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11482.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.494 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido cloroacético se utiliza en la producción de productos farmacéuticos, colorantes, detergentes, cafeína sintética, glicina y ácido tioglicólico, que actúa como estabilizador en PVC. Actúa como precursor del glifosato y la adrenalina. También sirve como conservante y bacteriostático. Además, se emplea como agente activo de superficie y producto químico fotosensible. Asimismo, se usa en la O-alquilación de salicilaldehído y como un componente activo en cosméticos. Adicionalmente, participa en la preparación del agente espesante de celulosa de carboximetil y almidón de carboximetil.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, acetona, éter dietílico, benceno, cloroformo y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-11-8
Fórmula molecular C2H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 94.494
Número MDL MFCD00002683
Clave InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
Nombre IUPAC ácido 2-cloroacético
SMILES C(C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid
Punto de fusión 60°C to 63°C
Densidad 1.404
pH <1.0
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCH2CO2H
Cantidad 250 g
Número UN UN1751
Beilstein 605438
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2112
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99%