Learn More
Ácido cloroacético, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10216660 100 g Frasco de vidrio 100 g
10145453 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.20€
    29.30€ / 100 g
    Ahorro 0.90€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-11-8
Fórmula molecular C2H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 94.5
Número MDL MFCD00002683
Clave InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
Nombre IUPAC ácido 2-cloroacético
SMILES C(C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 61.0°C to 63.0°C
Color Incolora
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 194
Índice Merck 15, 2112
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosidad 1.29 Pas (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.