Learn More
Ácido cloroacético-13C2, TRC
Código de producto. 30006618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006618 100 mg 100 miligramos
18072720 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363367100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1839-15-2
Fórmula molecular 13C2H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 96.48
Sinónimo Monochloroacetic Acid-13C2, NSC 142-13C2, NSC 42970-13C2;
Nombre IUPAC ácido 2-cloroacético
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic Acid-13C2
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.9889
Porcentaje de pureza >95%