Learn More
Cloroacetaldehído dimetil acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10325790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10325790 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10224280 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10325790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108502500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-97-2
Fórmula molecular C4H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 124.56
Número MDL MFCD00000948
Clave InChI CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1-dimetoxietano
SMILES COC(CCl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -73.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4140 to 1.4160
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: 52g/L (20 c).
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.