Learn More
Cloroacetaldehído dimetil acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486017 500 g 500 g
11476017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25049.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-97-2
Fórmula molecular C4H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 124.56
Número MDL MFCD00000948
Clave InChI CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1-dimetoxietano
SMILES COC(CCl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión <-73°C
Densidad 1.094
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.415
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1733700
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 98%