Learn More
Cloroacetaldehído dimetil acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroacetaldehyde dimethyl acetal |
| Punto de fusión | <-73°C |
| Punto de ebullición | 128°C to 130°C |
| Temperatura de inflamación | 28°C (82°F) |
| Olor | Aromatic |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1733700 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.57 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl dichloracetal