Learn More
Acetal dietílico de cloroacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 621-62-5 |
| Fórmula molecular | C6H13ClO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Diethoxy-2-chloro-1 Ethane, Chloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1 1-Diethoxyethane, 2-Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroethanal Diethyl Acetal, Diethoxyethyl Chloride, Monochloroacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8436 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCl)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1-dietoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 152.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0604 |