Learn More
Acetal dietílico de cloroacetaldehído, TRC
Código de producto. 30353292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30353292 10 g
1 options
Código de producto. 30353292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29278510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 621-62-5
Fórmula molecular C6H13ClO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Diethoxy-2-chloro-1 Ethane, Chloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1 1-Diethoxyethane, 2-Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroethanal Diethyl Acetal, Diethoxyethyl Chloride, Monochloroacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8436
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCl)OCC
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1-dietoxietano
Peso molecular (g/mol) 152.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0604