Learn More
Cloroacetaldehído dietilo acetal, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743831 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10345740 100 mL Glass bottle 100 ml
10497670 500 mL Glass bottle 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108490050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 621-62-5
Fórmula molecular C6H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 152.62
Número MDL MFCD00000949
Clave InChI OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
PubChem CID 12128
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(CCl)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -45.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 157.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4150 to 1.4170
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 611
Fieser 05,107
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 1.8g/L (20 c).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.