Learn More
Acetal dietílico de cloroacetaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478869 500 g 500 g
15468869 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07661.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-62-5 | C6H13ClO2 | 152.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-62-5
Fórmula molecular C6H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 152.62
Número MDL MFCD00000949
Clave InChI OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
PubChem CID 12128
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(CCl)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Fórmula lineal ClCH2CH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.416
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 969254
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.62
Porcentaje de pureza 98%