Learn More
Cloro(trifenilfosfina)oro(I), TRC
Código de producto. 30356146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356146 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30356146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381300100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Fórmula molecular C18H15AuClP
Cantidad 100 mg
Sinónimo Chloro(triphenylphosphine)gold, (Triphenylphosphine)gold Chloride, (Triphenylphosphine)gold Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(1+) Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(I) Chloride, AuPPh3Cl, NSC 306388, SKF 40738, Triphenylphosphine Gold Chloride Complex ((C6H5)3P.AuCl), Triphenylphosphineaurous Chloride, Triphenylphosphinechlorogold
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
SMILES [Cl-].[Au+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC oro(1+);trifenilfosfano;cloruro
Peso molecular (g/mol) 494.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.0265