Learn More
Cloro(trifenilfosfina)oro(i), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062773 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10297053 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229623 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391612500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 14243-64-2 | C18H15AuClP | 494.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14243-64-2
Fórmula molecular C18H15AuClP
Peso molecular (g/mol) 494.71
Número MDL MFCD00009588
Clave InChI IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
PubChem CID 10874691
SMILES Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Au)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC clorogold; trifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.71
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.