Learn More
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10793171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793171 5 g Glass bottle 5 g
10235990 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 705-29-3
Fórmula molecular C8H6ClF3
Peso molecular (g/mol) 194.581
Número MDL MFCD00000908
Clave InChI XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
Nombre IUPAC 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α'-Chloro-α, α, α-trifluoro-m-xylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClCH2C6H4CF3
Índice de refracción 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.58
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid