Learn More
Cloro(trietilfosfina)oro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloro(triethylphosphine)gold |
| CAS | 15529-90-5 |
| Fórmula molecular | C6H15AuClP |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Triethylphosphine)gold chloride, NSC 313981, SKF 36914, Triethylphosphine gold(I) chloride, Triethylphosphine-gold chloride complex, Triethylphosphineaurous chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15P.Au.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].[Au+].CCP(CC)CC |
| Nombre IUPAC | oro(1+);trietilfosfano;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 350.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.0265 |