Learn More
Clorhidrato de clorosibutramina, TRC
Código de producto. 30353883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30353883 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30353883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37015025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro-sibutramine hydrochloride
CAS 84485-08-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H25 Cl2 N . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25Cl2N.ClH/c1-12(2)10-16(20(3)4)17(8-5-9-17)13-6-7-14(18)15(19)11-13;/h6-7,11-12,16H,5,8-10H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Nombre IUPAC 1-[1-(3,4-diclorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetil-butan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 350.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1131
Porcentaje de pureza >95