Learn More
Hexafluorofosfato de cloro-N,N,N',N'-tetrametil-formamidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloro-N,N,N',N'-tetramethyl-formamidinium Hexafluorophosphate |
| CAS | 94790-35-9 |
| Fórmula molecular | C5 H12 Cl N2 . F6 P |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CN(C)C(=[N+](C)C)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [cloro(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanio;hexafluorofosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 280.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0331 |