Learn More
Cloro(metil)difenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11376816 10 g 10 g
11386816 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11376816
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04162.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144-79-6 | C13H13ClSi | 232.78 g/mol
Chloro(methyl)diphenylsilane is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloro(metil)difenilsilano se usa en el campo de los productos agroquímicos, farmacéuticos y de los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes. Incompatible con la humedad y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-79-6
Fórmula molecular C13H13ClSi
Peso molecular (g/mol) 232.78
Número MDL MFCD00000498
Clave InChI OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis
PubChem CID 67349
Nombre IUPAC cloro-metil-difenilsilano
SMILES C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 294°C to 295°C
Nombre del producto químico o material Chloro(methyl)diphenylsilane
Cantidad 10 g
Número UN UN2987
Beilstein 2937445
Temperatura de inflamación 141°C (285°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.79
Porcentaje de pureza 97%
Olor Irritating
Índice de refracción 1.574
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.104