Learn More
α-Cloro-m-xileno, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376120 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376120 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10386120 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376120 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 110160250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-19-9
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000909
Clave InChI LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
PubChem CID 12102
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Chloro-m-xylene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0640g/mL
Punto de ebullición 195.0°C to 196.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2Cl
Índice de refracción 1.5335 to 1.5365
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 373
Índice Merck 15, 10289
Gravedad específica 1.064
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Chloro-m-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación