Learn More
β-Chloro-L-alanine, MedChemExpress
Código de producto. 16475086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107373
MedChemExpress β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Chloro-L-alanine
Forma física Solid
CAS 2731-73-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H6ClNO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo L-β-Chloroalanine
Información de solubilidad H2O : ≥ 30 mg/mL (242.84 mM)
SMILES OC([C@@H](N)CCl)=O
Peso molecular (g/mol) 123.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.54
Porcentaje de pureza 97.0%