Learn More
Aducto de etanol y cloro(ciclopentadienil)bis(trifenilfosfina)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487205 1 g 1 g
15497205 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046430.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32993-05-8 | C43H41ClOP2Ru | 772.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32993-05-8
Fórmula molecular C43H41ClOP2Ru
Peso molecular (g/mol) 772.27
Número MDL MFCD00075004
Clave InChI YKZUFRITHQLOHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bis triphenylphosphine chloro cyclopentadienylruthenium, chlorocyclopentadienylbis triphenylphosphine ruthenium ii 095h
PubChem CID 132285030
SMILES Cl[Ru++].CCO.c1cccc1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct
Punto de fusión 135°C (decomposition)
Color Naranja
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC clororutenio; ciclopentano; trifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 772.27
Forma física Sólido cristalino