Learn More
Cloro(crotil)(tri-terc-butilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloro(crotyl)(tri-tert-butylphosphine)palladium(II) |
| CAS | 1334497-00-5 |
| Color | Amarillo |
| Número MDL | MFCD25372547 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | PdCl(crotyl)(PtBu3) |
| Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.3 |
| Forma física | Polvo |