Learn More
Cloro-Clortalidona, TRC
Código de producto. 30135436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135436 25 mg 25 miligramos
30132935 100 mg 100 miligramos
30008908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42752025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16289-13-7
Fórmula molecular C14 H9 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 294.13
Sinónimo 1H-Isoindol-1-one, 3-(3,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, Phthalimidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy- (7CI,8CI), (3RS)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
Nombre IUPAC 3-(3,4-diclorofenil)-3-hidroxi-2H-isoindol-1-una
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chloro-Chlorthalidone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.001
Porcentaje de pureza >95%