Learn More
Cloro(clorometil)dimetilsilano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965931 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11965931 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434021000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
CAS 1719-57-9
Color Incoloro a paja
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 114.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C3H8Cl2Si
Fórmula lineal ClCH2Si(CH3)2Cl
Índice de refracción 1.4360 to 1.4380
Número MDL MFCD00000875
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.08
Sinónimo chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(Cl)CCl
Nombre IUPAC cloro-(clorometil)-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 143.08
PubChem CID 74393
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido