Learn More
Cloro(2-diciclohexilfosfino-2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenil)[2-(2-aminoetilfenil)]paladio(II), TRC
Código de producto. 30359375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30359375 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30359375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC602200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II)
CAS 1028206-58-7
Fórmula molecular C26 H35 O2 P . C8 H10 N . C5 H12 O . Cl . Pd
Cantidad 250 mg
Sinónimo (SP-4-4)-[2-[2-(Amino-κN)ethyl]phenyl-κC]chloro[dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine-κP]palladium, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES [Cl-].[Pd+].COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.COC(C)(C)C.NCCc5cccc[c]5
Nombre IUPAC 2-(ciclohexatrienil)etanamina;diciclohexil-[2-(2,6-dimetoxifenil)fenil]fosfano;2-metoxi-2-metilpropano;paladio(1+);cloruro
Peso molecular (g/mol) 760.721
Formula Weight (peso de la fórmula) 759.28