Learn More
Cloro 2,3,5-Tri-O-p-clorobazil-beta-D-ribofuranosido, TRC
Código de producto. 30364928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364928 100 mg 100 miligramos
30355950 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC421730100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2378379-44-1
Fórmula molecular C26H18Cl4O7
Peso molecular (g/mol) 584.23
Sinónimo β-D-Ribofuranosyl Chloride Tris(4-chlorobenzoate)
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-2-cloro-5-(((4-clorobenzoil)oxi)metil)tetrahidrofurano-3,4-diil bis(4-clorobenzoato)
SMILES Cl[C@@H]1O[C@H](COC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[C@@H](OC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)[C@H]1OC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.98