Learn More
Cloro 2,3,5-Tri-Op-clorobenzoil-aD-ribofuranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-alpha-D-ribofuranoside |
| CAS | 125598-74-5 |
| Fórmula molecular | C26 H18 Cl4 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | Cl[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzoato de [(2R,3R,4R,5R)-5-cloro-3,4-bis[(4-clorobenzoil)oxi]oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 584.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 581.9807 |