Learn More
Dímero de cloro(1,5-ciclooctadieno)rodio(i), 40,8 % Rh mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492845 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492845 5 g Frasco de vidrio 5 g
10266600 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492845 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12092-47-6
Fórmula molecular C16H24Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 493.08
Número MDL MFCD00012415
Clave InChI QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Sinónimo chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
PubChem CID 6436379
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; rodio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Nombre de nota min. 40.8% Rh
Punto de fusión 256.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.34g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.08
Porcentaje de pureza ≥40.8% (RH)
Forma física Cristales o polvo de cristalina