Learn More
Cloro(1,5-ciclooctadieno)(pentametilciclopentadienil)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447315 250 mg 250 miligramos
15437315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046803.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92390-26-6
Fórmula molecular C18H27ClRu
Peso molecular (g/mol) 379.93
Número MDL MFCD07369035
Clave InChI RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
Nombre IUPAC Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMILES Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3395
Sinónimo Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.94
Forma física Crystalline Solid