Learn More
Cloro(1,5-ciclooctadieno)(pentametilciclopentadienil)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437315 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15437315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046803.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92390-26-6
Fórmula molecular C18H27ClRu
Peso molecular (g/mol) 379.93
Número MDL MFCD07369035
Clave InChI RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
Nombre IUPAC Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMILES Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Punto de fusión 143°C to 147°C
Color Marrón amarillento
Cantidad 1 g
Número UN UN3395
Sinónimo Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp*
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.94
Forma física Sólido cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclo octadiene) ruthenium(II)