Learn More
dímero de cloro(1,5-ciclooctadieno)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10098691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10098691 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10704104 1 g Frasco de vidrio 1 g
11955831 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10098691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    108.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 11.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12112-67-3 | C16H24Cl2Ir2 | 671.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12112-67-3
Fórmula molecular C16H24Cl2Ir2
Peso molecular (g/mol) 671.70
Número MDL MFCD00012414
Clave InChI ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Sinónimo chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
PubChem CID 6436381
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Punto de fusión 190.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.68
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.