Learn More
Cloroneb, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16380458 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16380458 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16380458 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Cloroneb2675-77-61000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroneb
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 2675-77-6, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C8H8Cl2O2
Número MDL MFCD00055445
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI PFIADAMVCJPXSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1Cl
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2,5-dimetoxibenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 207.05
PubChem CID 17581
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:3628
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio