Learn More
Clorhidrato de clormidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlormidazole Hydrochloride |
| CAS | 74298-63-8 |
| Fórmula molecular | C15H14Cl2N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Monohydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-methyl-benzimidazole Hydrochloride, Diamyceline, Futrican, H 115 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13ClN2.ClH/c1-11-17-14-4-2-3-5-15(14)18(11)10-12-6-8-13(16)9-7-12;/h2-9H,10H2,1H3;1H |
| SMILES | CCNCCCNCc1c(O)c2c(cccc2)nc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-clorofenil)metil]-2-metilbencimidazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 293.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0534 |