Learn More
Clorhidrato de clormidazol, TRC
Código de producto. 30352328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30352328 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30352328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC344000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormidazole Hydrochloride
CAS 74298-63-8
Fórmula molecular C15H14Cl2N2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Monohydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-methyl-benzimidazole Hydrochloride, Diamyceline, Futrican, H 115
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13ClN2.ClH/c1-11-17-14-4-2-3-5-15(14)18(11)10-12-6-8-13(16)9-7-12;/h2-9H,10H2,1H3;1H
SMILES CCNCCCNCc1c(O)c2c(cccc2)nc1
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]-2-metilbencimidazol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 293.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0534