Learn More
Clormezanona, Mikromol™
Descripción
Clormezanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlormezanone |
| CAS | 80-77-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlormezanone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlormezanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-3-metil-1,1-dioxo-1,3-tiazinan-4-ona |
| Mostrar más |