Learn More
Clormezanona, LoGiCal
Código de producto. 30462380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462380 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462380 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0017.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormezanone
CAS 80-77-3
Nombres de analitos o componentes Chlormezanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlormezanone, 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide, (±)-Fenarol, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-metathiazanone-1,1-dioxide, Alinam, Banabin-Sintyal, Chlormethazanone, Chlormethazone, Chlormezanone, Dichloromezanone, Fenarol, Lobak, Mio-Sed, Muskel Trancopal, NSC 169108, Phenarol, Rexan, Rilansyl, Rilaquil, Rilasol, Rilassol, Supotran, Suprotran, Tanafol, Trancopal, Trancote, Transanate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-3-metil-1,1-dioxo-1,3-tiazinan-4-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 273.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273,0226 g/mol