Learn More
R&D Systems™ Chlormezanone
Descripción
Chlormezanone is a anxiolytic and skeletal muscle relaxant that acts at the benzodiazepine site of GABAA receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide |
| CAS | 80-77-3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | GABA-A Receptor Benzodiazepines |
| Fórmula molecular | C11H12ClNO3S |
| Pureza | 0.99 |