Learn More
Clormezanona 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30462677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462677 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462677 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0017.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clormezanona 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormezanone
CAS 80-77-3
Nombres de analitos o componentes Chlormezanone
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlormezanone
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11 H,6-7H2,1H3
SMILES CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-3-metil-1,1-dioxo-1,3-tiazinan-4-ona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 273.74
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 273,0226 g/mol