Learn More
Chlormethine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1253
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.
Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormethine hydrochloride
CAS 55-86-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H12Cl3N
Cantidad 100 mg
Sinónimo Mechlorethamine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1298.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (519.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 192.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death