Learn More
Clormetazol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134926 100 mg 100 miligramos
17910365 5 mg 5 miligramos
17910495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC602013100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6001-74-7
Fórmula molecular C6 H8 Cl N S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 198.11
Sinónimo Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Chlormethiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride
Nombre IUPAC 5-(2-cloroetil)-4-metil-1,3-tiozol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ncsc1CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomethiazole Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9833