Learn More
Chlormethiazole hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Clomethiazole hydrochloride is a anticonvulsant. Clomethiazole hydrochloride is neuroprotective and prevents the degeneration of serotonergic nerve terminals induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlormethiazole hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 6001-74-7 |
| Color | Brownish Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H9Cl2NS |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | Clomethiazole hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (630.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (504.77 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |