Learn More
Cloruro de clormequat, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlormequat chloride |
| CAS | 999-81-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlormequat chloride |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C5 H13 Cl N . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), Ammonium, (2-chloroethyl)trimethyl-, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (β-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 60CS16, Antywylegacz, Antywylegacz Plynny, Antywylegacz plynny 675SL, Barleyquat B, Bercema CCC, CCC, Chlorcholine chloride, Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Cycocel, Cycocel Extra, Cycogan, Cysocel, Halloween, Lihocin, Microcil, New 5C Cycocel, New '5c' Cycocel, Retacel, Stabilan, TUR, Trimethyl-β-chloroethylammonium chloride, Tuval, WR 62, Zar, Chlormequat-chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro |
| Mostrar más |