Learn More
Clormadinona, TRC
Código de producto. 18080520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080520 100 mg 100 miligramos
18023710 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18080520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC343490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1961-77-9
Fórmula molecular C21 H27 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 362.89
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-6-dehydro-17-hydroxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone, Chlormadinon, Chlormadinone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenentrrena-3-una
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormadinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10-11,14-16,25H,4-9H2,1-3H3/t14-,15+,16+,19-,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1649
Porcentaje de pureza >95%