Learn More
Acetato de clormadinona, TRC
Código de producto. 30012427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30012427 10 mg 10 miligramos
30005493 100 mg 100 miligramos
30005277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012427 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC34350010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 302-22-7
Fórmula molecular C23 H29 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 404.93
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-chloro-6,7-dehydroprogesterone, 6-Chloro-17-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Chloro-17α-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6,7-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-pregna-4,6-dien-17α-ol-3,20-dione acetate, 6-Chloro-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-δ6-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-δ6-[17α]acetoxyprogesterone, 6-Chloro-δ6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Dehydro-6-chloro-17α-acetoxyprogesterone, Ay 13390-6, Bellissima, Bovisynchron, CAP, Cero, Chlormadinon acetate, Chlormadinone acetate, Chronosyn, Clordion, Cyclonorm, Fertiletten, Gestafortin, Lormin, Luteran, Lutinyl, Lutoral, Lutoral (Syntex), Matrol, Menstridyl, NSC 92338, Natrol, Normenon, Prostal, RS 1280, Retex, Skedule TM, Synchrosyn, Synchrosyn P, Traslan, Verton
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-10,13-dimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlormadinone acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1754
Porcentaje de pureza >95%