Learn More
Clormadinona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324469 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324469 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11327900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormadinone
CAS 1961-77-9
Nombres de analitos o componentes Chlormadinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 Cl O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-6-dehydro-17-hydroxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone, Chlormadinon, Chlormadinone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10-11,14-16,25H,4-9H2,1-3H3/t14-,15+,16+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 362.89
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1649 g/mol