Learn More
Cloruro de clorisondamina, LoGiCal
Código de producto. 30464038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464038 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464038 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1865.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorisondamine Chloride
CAS 69-27-2
Nombres de analitos o componentes Chlorisondamine Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 Cl4 N2 . 2 Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Isoindolium, 4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, chloride (1:2), Chlorisondamine Chloride, 1H-Isoindolium, 4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, dichloride (9CI), 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2-dimethylaminoethyl)-2-methylisoindolinium chloride methochloride (6CI), Isoindolinium, 4,5,6,7-tetrachloro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, dichloride (8CI), Chlorisondamin, Chlorisondamine, Chlorisondamine chloride, Ecolid, Ecolid chloride, Hisindamon, Hisindamone A, N-[(2-Dimethylammonium)ethyl]-4,5,6,7-tetrachloroisoindolinium dimethochloride, SU 3088
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Cl4N2.2ClH/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1
Nombre IUPAC trimetil-[2-(4,5,6,7-tetracloro-2-metil-1,3-dihidroisoindol-2-io-2-il)etil]azanio;dicloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 429.04
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.9758 g/mol