Learn More
Estándar de cloro: Cl a 200 μg/g (0,0200 % en peso) en aceite mineral de 75 cSt, VHG™
Código de producto. 17951116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17951116 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17951116 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCLOIL200100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de cloro: Cl a 200 μg/g (0,0200 % en peso) en aceite mineral de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorine
CAS 7782-50-5
Nombres de analitos o componentes Chlorine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cl2
Concentración 200 μg/g
Sinónimo Cl
Fórmula InChI InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
Nombre IUPAC cloro molecular
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 70.91
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9377 g/mol